Learn More
Zitronensäure-Monohydrat, AR-zertifiziert für Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., USP, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500g
1kg
2,5kg
5kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Kunststofftrommel
Beschreibung
C6H8O7.H2O, CAS-Nummer-5949-29-1, 5 kg, weiß, 210,15 g/mol, 135 °C, 149972, Kunststofffass, 1,8, fest
Spezifikation
Spezifikation
pH | 1,8 |
Schmelzpunkt | 135 °C |
Farbe | Weiß |
Formelmasse | 210.15g/mol |
Menge | 5kg |
Verpackung | Kunststofftrommel |
Physikalische Form | Fest |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2525683 | Analysenzertifikat | 07/02/2025 | C/6200/60X,C/6200/65,C/6200/53,C/6200/62,C/6200/70,C/6200/60 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Citric acid monohydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid monohydrate, Citric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zitronensäure-Monohydrat, AR-zertifiziert für Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., USP, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur