Learn More
Zitronensäure-Monohydrat, AR-zertifiziert für Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., USP, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10345410
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zitronensäure-Monohydrat, AR-zertifiziert für Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., USP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10345410 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500g, Kunststoffpulverbehälter
Click to view available options
Menge:
500g
1kg
2,5kg
5kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10345410
Marke: Fisher Chemical C/6200/53
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
C6H8O7.H2O, CAS-Nummer-5949-29-1, 5 kg, weiß, 210,15 g/mol, 135 °C, 149972, Kunststofffass, 1,8, fest
Chemische Identifikatoren
CAS 5949-29-1
Summenformel C6H10O8
Molekulargewicht (g/mol) 210.14
MDL-Nummer 149972
InChI-Schlüssel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarbonsäure-Hydrat
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
pH 1,8
Schmelzpunkt 135 °C
Farbe Weiß
Formelmasse 210.15g/mol
Menge 500g
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2525683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog NumberC/6200/60X,C/6200/65,C/6200/53,C/6200/62,C/6200/70,C/6200/60
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch A§ gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zitronensäure-Monohydrat, AR-zertifiziert für Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., USP, Fisher Chemical™ >