Learn More
Zitronensäure-Monohydrat, ACS, 99.0 – 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11354177
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zitronensäure-Monohydrat, ACS, 99.0 – 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354177
500g
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2kg
Artikelnummer. 11354177
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036665.36
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Citric acid monohydrate is used in the preparation of citrate buffer in platelets for intravital microscopy. It acts as a pH-control agent in foods, beverages and pharmaceuticals applications. It acts as an iron chelator. In animals, it improves the utilization of nutritional calcium. It is a useful buffer component for antigen and epitope unmasking. It is also used as an acidifier, a flavoring agent and a chelating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5949-29-1
Summenformel C6H10O8
Molekulargewicht (g/mol) 210.138
MDL-Nummer MFCD00149972
InChI-Schlüssel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure-; Hydrat
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid monohydrate
Farbe Weiß
Merck Index 14,2326
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and ether. Partially soluble in methanol,diethyl ether. Insoluble in n-octanol.
Formelmasse 210.14 (192.13 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.0 to 102.0%
Güte ACS
Dichte 1,542 g/mL
Menge 500g
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Fest
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY03C001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog Number036665.22,036665.A3,036665.36
ChargennummerS17K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2024 Catalog Number036665.22,036665.A3,036665.36
ChargennummerP27K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number036665.22,036665.A3,036665.36
ChargennummerM22K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2024 Catalog Number036665.22,036665.A3,036665.36
ChargennummerW20J038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog Number036665.22,036665.A3,036665.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid monohydrate
Name des Produkts
Zitronensäure-Monohydrat, ACS, 99.0 – 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals >