Learn More
Citronensäure-Monohydrat, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5949-29-1 | C6H8O7·H2O | 210.15 g/mol
30.50 CHF - 138.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 5949-29-1
Summenformel C6H8O7·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 210.15
InChI-Schlüssel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate uspMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure-; Hydrat
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12095350
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
385852500
250 g Kunststoffflasche
30.50 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12075350
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
385850010
1 kg Kunststoffflasche
75.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12085350
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
385850025
2.5 kg Kunststoffflasche
138.00 CHF
2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Citronensäure-Monohydrat, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals