Learn More
Zitronensäuremonohydrat 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Citric acid monohydrate is used in the preparation of citrate buffer in platelets for intravital microscopy. It acts as a pH-control agent in foods, beverages and pharmaceuticals applications. It acts as an iron chelator. In animals, it improves the utilization of nutritional calcium. It is a useful buffer component for antigen and epitope unmasking. It is also used as an acidifier, flavoring agent and chelating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Citric acid monohydrate |
Farbe | Weiß |
Merck Index | 14,2326 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol and ether. |
Formelmasse | 210.14 (192.13 Anhydrous) |
Reinheit (%) | ≥99.5% |
Dichte | 1,542 g/mL |
Menge | 100g |
Geruch | Geruchsneutral |
Physikalische Form | Granulat/Pulver |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X04K026 | Analysenzertifikat | 26/11/2024 | 022869.22,022869.A1,022869.36 |
10176939 | Analysenzertifikat | 31/10/2022 | 022869.22,022869.A1,022869.36 |
Y05H028 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 022869.22,022869.A1,022869.36 |
Z15G001 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 022869.22,022869.A1,022869.36 |
U03D021 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 022869.22,022869.A1,022869.36 |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.