Learn More
Zitronensäure, für Molekularbiologie, wasserfrei, RNAse- und Protease-frei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10565871
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zitronensäure, für Molekularbiologie, wasserfrei, RNAse- und Protease-frei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10565871 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 10565871
Marke: Thermo Scientific Acros 329860010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer für die Molekularbiologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid
CAS 77-92-9
Schmelzpunkt 153,0 °C
Farbe Weiß
Summenformel C6H8O7
Strukturformel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
MDL-Nummer MFCD00011669
Beilstein 03, 556
Merck Index 15, 2325
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 750 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol und Äther, schlecht löslich in Diethylether, unlöslich in Benzol und Chloroform
InChI-Schlüssel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
Molekulargewicht (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Formelmasse 192.13
Reinheit (%) ≥99%
Güte Molekularbiologie
Menge 1kg
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zitronensäure, für Molekularbiologie, wasserfrei, RNAse- und Protease-frei, Thermo Scientific Chemicals >