Learn More
Zitronensäure, wasserfrei, Splitt, Honeywell ™ Artikelnummer.: 15640700
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Zitronensäure, wasserfrei, Splitt, Honeywell ™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15640700 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
Artikelnummer. 15640700
Marke: Honeywell-Fluka 038781KG
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Getestet gemäß Ph. Eur., wasserfrei, Körnung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zitronensäure
Namenshinweis Getestet gemäß Ph. Eur.
CAS 77-92-9
Summenformel C6H8O7
Strukturformel HOC(COOH)(CH2COOH)2
MDL-Nummer MFCD00011669
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 782061
Synonym Zitronensäure, Zitronensäure, wasserfrei, Zitro, Wasserfreie Zitronensäure, Zitrat, Zitretten, 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
Löslichkeitsinformationen Sehr leicht löslich in Diethylether, frei löslich in Alkohol, löslich in Wasser383 g/l bei 25°C
InChI-Schlüssel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
Molekulargewicht (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Formelmasse 192.12 mol
Menge 1 kg
Explosionsgrenze 8 % (65 °F)
Physikalische Form Anhydrisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: citric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zitronensäure, wasserfrei, Splitt, Honeywell ™ >