Learn More
Zitronensäure, wasserfrei, ACS, > 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11308098
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zitronensäure, wasserfrei, ACS, > 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308098
100g
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2kg
Artikelnummer. 11308098
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036664.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
Citric acid is the most widely used organic acid and pH-control agent in foods, beverages, pharmaceuticals and technical applications. Used in pharmaceutical preparations, especially in effervescent tablets. It is used as a natural preservative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-92-9
Summenformel C6H8O7
Molekulargewicht (g/mol) 192.12
MDL-Nummer MFCD00011669
InChI-Schlüssel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxyMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid
Namenshinweis For analysis ACS
Schmelzpunkt 153°bis 154 °C
Prozentgehaltsbereich >99.5+%
Beilstein 782061
Löslichkeitsinformationen It is very soluble in water,freely soluble in ethanol (96 %) and sparingly soluble in ether.
Formelmasse 192.13
Güte ACS-Reagenz
Dichte 1,665 g/mL
Menge 100g
Physikalische Form Kristallin
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU08C008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number036664.22,036664.A3,036664.36
ChargennummerP24D006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number036664.22,036664.A3,036664.36
ChargennummerN27L030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Catalog Number036664.22,036664.A3,036664.36
ChargennummerZ04K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog Number036664.22,036664.A3,036664.36
ChargennummerU13K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number036664.22,036664.A3,036664.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid
Name des Produkts
Zitronensäure, wasserfrei, ACS, > 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >