Learn More
Zitronensäure, 99.5 bis 100.5 % (basierend auf Anhydrid-Substanz), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15662880
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Zitronensäure, 99.5 bis 100.5 % (basierend auf Anhydrid-Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15662880 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Artikelnummer. 15662880
Marke: Honeywell-Fluka 27109100G
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, E330, wasserfrei, 99.5 bis 100.5 % (basierend auf wasserfreier Substanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-92-9
Summenformel C6H8O7
Molekulargewicht (g/mol) 192.12
MDL-Nummer MFCD00011669
InChI-Schlüssel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Zitronensäure, Zitronensäure, wasserfrei, Zitro, Wasserfreie Zitronensäure, Zitrat, Zitretten, 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zitronensäure
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP
Strukturformel HOC(COOH)(CH2COOH)2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 782061
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich, 383 g/l bei 25 °C, wenig löslich in Diethylether, frei löslich in Alkohol
Formelmasse 192.12 mol
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 % (basierend auf wasserfreier Substanz)
Menge 100 g
Explosionsgrenze 8 % (65 °F)
Physikalische Form Anhydrisch
Glührückstand ≤0.05 % (als SO4)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zitronensäure, 99.5 bis 100.5 % (basierend auf Anhydrid-Substanz), Honeywell Fluka™ >