Learn More
Citraconsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11341857
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Citraconsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341857
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11341857
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05238.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 616-02-4 | C5H4O3 | 112.084 g/mol
Citraconic anhydride is used as a monomer for specialty unsaturated polyester resins. It is used to prepare bicyclic pyrrolidines, maleimides and co- and terpolymers. It is also used for the protection of N-terminal amino acids. Further, it is involved in the preparation of clothing ping acid and its amide. In addition to this, it is selectively used for the isolation of histidyl peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Citraconsäureanhydrid wird als Monomer für spezielle ungesättigte Polyesterharze verwendet. Wird zur Herstellung von bicyclischen Pyrrolidinen, Maleimiden und Co- und Terpolymeren verwendet. Wird auch zum Schutz von N-terminalen Aminosäuren verwendet. Ist darüber hinaus an der Herstellung von Pingsäure für Kleidung und deren Amid beteiligt. Wird darüber hinaus selektiv zur Isolierung von Histidylpeptiden eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Aceton und Äther.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-02-4
Summenformel C5H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 112.084
MDL-Nummer MFCD00005522
InChI-Schlüssel AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym citraconic anhydride, 2,5-furandione, 3-methyl, 2-methylmaleic anhydride, methylmaleic anhydride, 3-methylmaleic anhydride, citraconic acid anhydride, monomethylmaleic anhydride, maleic anhydride, methyl, 2-methylmaleicanhydride, unii-105np7pmxx
PubChem CID 12012
IUPAC-Name 3-Methylfuran-2,5-Dion
SMILES CC1=CC(=O)OC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citraconic anhydride
Schmelzpunkt 7°C to 8°C
Dichte 1.243
Siedepunkt 213°C to 214°C
Flammpunkt 101°C (213°F)
Brechungsindex 1.471
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1835
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,acetone and ether.
Formelmasse 112.08
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Citraconsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >