Learn More
Citraconsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Citraconic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Citraconsäure ist ein wichtiger Ausgangsstoff bzw. ein Zwischenprodukt für die organische Synthese und die Pharmazie, Agrochemie und Farbenindustrie.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Citraconic acid |
Schmelzpunkt | 88°C to 91°C |
Dichte | 1.62 |
Menge | 50 g |
Beilstein | 1722679 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Merck Index | 14,2321 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 130.1 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10247252 | Analysenzertifikat | 05/07/2023 | L04178.09,L04178,L04178.18 |
10244881 | Analysenzertifikat | 05/12/2022 | L04178.09,L04178.18 |
S20I066 | Analysenzertifikat | 11/07/2022 | L04178.09,L04178.18 |
S17I035 | Analysenzertifikat | 23/06/2022 | L04178.09,L04178.18 |
R11I021 | Analysenzertifikat | 21/05/2022 | L04178.09,L04178.18 |