Learn More
Citicolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15592323
Zum Warenkorb hinzufügen
Citicolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15592323
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 15592323
Marke: Thermo Scientific Acros 457780250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 987-78-0 | C14H26N4O11P2 | 488.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 987-78-0
Summenformel C14H26N4O11P2
Molekulargewicht (g/mol) 488.33
MDL-Nummer MFCD00868097
InChI-Schlüssel RZZPDXZPRHQOCG-OJAKKHQRSA-N
Synonym cdp-choline, cidifos, citicoline, cytidine diphosphate choline, cdp-choline 1-, 5'-o-2-trimethylazaniumyl ethoxy phosphinato oxy phosphinato cytidine
PubChem CID 25202509
ChEBI CHEBI:58779
IUPAC-Name {2-[({[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl phosphonato)oxy]ethyl}trimethylazanium
SMILES C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(N)=NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citicoline
Schmelzpunkt 240.0°C to 242.0°C
Verlust bei Trocknung 5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 25 g
Formelmasse 488.32
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468625 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number457780050,457780250,457780010
ChargennummerA0362479 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number457780050,457780250,457780010
Name des Produkts
Citicolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >