Beschreibung
Potent anticancer agent that blocks DNA synthesis. Induces apoptosis via p53-dependent and -independent mechanisms. Inhibits X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP) expression and activates caspase-3. In certain glioma cell lines, sensitizes cells to TNF-α-induced apoptosis.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cisplatin |
CAS | 15663-27-1 |
Menge | 50 mg |
Summenformel | Cl2H6N2Pt |
MDL-Nummer | MFCD00011623 |
Synonym | cis-Diaminodichloroplatinum |
InChI-Schlüssel | BSJGASKRWFKGMV-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | N.N.Cl[Pt++]Cl |
IUPAC-Name | dichloroplatinumbis(ylium) diamine |
Molekulargewicht (g/mol) | 300.04 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cisplatin, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur