Learn More
Tocris Bioscience™ cis VH 298
Negative control for VH 298
Marke:  Tocris Bioscience™ 6157/10
Artikelnummer. 18752168
  • 268.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
cis VH 298 is a negative control for VH 298 (Cat.No. 6156). Exhibits no detectable binding of VHL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PROTAC Controls
C27H33N5O4S
Store at -20°C
10 mg
HIF
523.65g/mol
HIF Activators
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ cis VH 298 > 50mg
Nur für Forschungszwecke