Learn More
Tocris Bioscience™ cis MZ 1
Negative Control for MZ1
Marke: Tocris Bioscience™ 6155/5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Negative Control for MZ 1 (Cat. No. 6154)
cis MZ 1 is a negative Control for MZ1 (Cat.No. 6154). Exhibits no significant VHL binding affinity.![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
PROTAC Controls | |
1797406-72-4 | |
1002.64g/mol | |
Bromodomain Inhibitors |
Bromodomain | |
C49H60ClN9O8S2 | |
Store at -20°C | |
5 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ cis MZ 1 > 5mg
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur