Learn More
cis-Decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent[fg]acenaphthylen, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | cis-Decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent[fg]acenaphthylene |
Schmelzpunkt | 29°C to 31°C |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Formelmasse | 194.28 |