Learn More
cis-4-Hydroxycyclohexylaminhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 56239-26-0 | C6H14ClNO | 151.63 g/mol
107.00 CHF - 330.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 56239-26-0 |
---|---|
Summenformel | C6H14ClNO |
Molekulargewicht (g/mol) | 151.63 |
MDL-Nummer | MFCD00012566,MFCD07366531,MFCD06410647 |
InChI-Schlüssel | RKTQEVMZBCBOSB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | trans-4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hydrochloride, 4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hcl, 4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cis-4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 4-amino-, hydrochloride, trans-4-aminocyclohexanol hclMehr anzeigen |
PubChem CID | 522619 |
IUPAC-Name | 4-Aminocyclohexan-1-ol;Hydrochlorid |
SMILES | [H+].[Cl-].NC1CCC(O)CC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15480087
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66110.MD |
250 mg |
107.00 CHF
250 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15402699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66110.03 |
1 g |
330.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
56239-26-0 | |
151.63 | |
RKTQEVMZBCBOSB-UHFFFAOYSA-N | |
522619 | |
[H+].[Cl-].NC1CCC(O)CC1 |
C6H14ClNO | |
MFCD00012566,MFCD07366531,MFCD06410647 | |
trans-4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hydrochloride, 4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hcl, 4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cis-4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 4-amino-, hydrochloride, trans-4-aminocyclohexanol hclMehr anzeigen | |
4-Aminocyclohexan-1-ol;Hydrochlorid |
Spezifikation
cis-4-Hydroxycyclohexylamine hydrochloride | |
193°C to 200°C | |
MFCD00012566,MFCD07366531,MFCD06410647 | |
Moisture sensitive | |
RKTQEVMZBCBOSB-UHFFFAOYSA-N | |
4-Aminocyclohexan-1-ol;Hydrochlorid | |
522619 | |
95% |
56239-26-0 | |
C6H14ClNO | |
3909295 | |
trans-4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hydrochloride, 4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hcl, 4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cis-4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 4-amino-, hydrochloride, trans-4-aminocyclohexanol hcl | |
[H+].[Cl-].NC1CCC(O)CC1 | |
151.63 | |
151.63 | |
Fest |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
missing translation for 'storageNote' : 2 bis 8 °C
Recommended Storage : Kühl lagern; unter Stickstoff lagern