Learn More
Thermo Scientific Chemicals cis-4-Hydroxy-D-Prolin, 99 %
CAS: 2584-71-6 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals 204910010
91.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 1 g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
2584-71-6 | |
131.13 | |
PMMYEEVYMWASQN-QWWZWVQMSA-N | |
440014 | |
(2R,4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-Carbonsäure |
C5H9NO3 | |
MFCD00005252 | |
cis-4-hydroxy-d-proline, h-d-cis-hyp-oh, 2r,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, d-cis-hydroxyproline, d-allo-hydroxyproline, d-proline, 4-hydroxy-, 4r, 4r-4-hydroxy-d-proline, d-cis-4-hydroxyproline, cis-4-hydroxy-d-prolin, 2r,4r-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acidMehr anzeigen | |
CHEBI:16231 | |
O[C@H]1CN[C@H](C1)C(O)=O |
Spezifikation
cis-4-Hydroxy-D-proline | |
Weiß | |
99% | |
Glasflasche | |
22, I, 546 | |
10, 4762 | |
PMMYEEVYMWASQN-QWWZWVQMSA-N | |
(2R,4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-Carbonsäure | |
131.13 | |
440014 | |
131.13 | |
Pulver |
2584-71-6 | |
Echt | |
C5H9NO3 | |
MFCD00005252 | |
+56° to +60° (24°C, 589nm) (c=2, water) | |
cis-4-hydroxy-d-proline, h-d-cis-hyp-oh, 2r,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, d-cis-hydroxyproline, d-allo-hydroxyproline, d-proline, 4-hydroxy-, 4r, 4r-4-hydroxy-d-proline, d-cis-4-hydroxyproline, cis-4-hydroxy-d-prolin, 2r,4r-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid | |
O[C@H]1CN[C@H](C1)C(O)=O | |
+58° (24°C c=2,water) | |
1 g | |
CHEBI:16231 | |
≥98.5% |
Sicherheit und Handhabung
- cis-4-Hydroxy-D-proline
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0429793 | Analysenzertifikat | 06/11/2023 | 204910100,204912500,204910010 |
A0425338 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 204910100,204912500,204910010 |
A0315672 | Analysenzertifikat | 24/01/2022 | 204910100,204912500,204910010 |
A0293424 | Analysenzertifikat | 18/08/2020 | 204910100,204912500,204910010 |