Learn More
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 167081-25-6 | C11H21NO3 | 215.29 g/mol
59.54 CHF - 748.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 167081-25-6 |
---|---|
Summenformel | C11H21NO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 215.29 |
MDL-Nummer | MFCD03844613,MFCD03844614,MFCD06658349 |
InChI-Schlüssel | DQARDWKWPIRJEH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | trans-4-boc-aminocyclohexanol, tert-butyl 4-hydroxycyclohexyl carbamate, boc-trans-4-aminocyclohexanol, 4-boc-amino cyclohexanol, tert-butyl trans-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexylcarbamate, trans-n-boc-4-amino-cyclohexanol, 4-n-boc-amino-cyclohexanol, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexyl carbamate |
PubChem CID | 1514287 |
IUPAC-Name | Tert-Butyl N-(4-Hydroxycyclohexyl)carbamat |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(O)CC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15448788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62238.MD |
250 mg | N/A | |||||||
15428788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62238.03 |
1 g |
192.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15438788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62238.06 |
5 g |
748.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol is used as a reagent to synthesize pyrazolo[3,4-d]pyrimidines, compounds that potentially act as anti-inflammatory and antitumor agents
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenCis-4-(Bocamino)cyclohexanol wird als Reagenz zur Synthese von Pyrazol[3,4-d]pyrimidinen Verbindungen, die möglicherweise als entzündungshemmende und antitumorale Wirkstoffe wirken, verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Chemische Identifikatoren
167081-25-6 | |
215.29 | |
DQARDWKWPIRJEH-UHFFFAOYSA-N | |
1514287 | |
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(O)CC1 |
C11H21NO3 | |
MFCD03844613,MFCD03844614,MFCD06658349 | |
trans-4-boc-aminocyclohexanol, tert-butyl 4-hydroxycyclohexyl carbamate, boc-trans-4-aminocyclohexanol, 4-boc-amino cyclohexanol, tert-butyl trans-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexylcarbamate, trans-n-boc-4-amino-cyclohexanol, 4-n-boc-amino-cyclohexanol, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexyl carbamate | |
Tert-Butyl N-(4-Hydroxycyclohexyl)carbamat |
Spezifikation
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol | |
C11H21NO3 | |
trans-4-boc-aminocyclohexanol, tert-butyl 4-hydroxycyclohexyl carbamate, boc-trans-4-aminocyclohexanol, 4-boc-amino cyclohexanol, tert-butyl trans-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexylcarbamate, trans-n-boc-4-amino-cyclohexanol, 4-n-boc-amino-cyclohexanol, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexyl carbamate | |
DQARDWKWPIRJEH-UHFFFAOYSA-N | |
Tert-Butyl N-(4-Hydroxycyclohexyl)carbamat | |
1514287 | |
97% |
167081-25-6 | |
MFCD03844613,MFCD03844614,MFCD06658349 | |
Slightly soluble in water | |
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(O)CC1 | |
215.29 | |
215.28 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen