Learn More
cis-2-Buten-1,4-diol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10085753
Zum Warenkorb hinzufügen
cis-2-Buten-1,4-diol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10085753
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10085753
Marke: Thermo Scientific Acros 107721000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6117-80-2 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6117-80-2
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
MDL-Nummer MFCD00002924,MFCD00063207
InChI-Schlüssel ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N
Synonym cis-2-butene-1,4-diol, z-2-butene-1,4-diol, cis-butenediol, unii-za7vgu6scv, cis-1,4-dihydroxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, 2z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, z, za7vgu6scv
PubChem CID 643790
SMILES OC\C=C/CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-2-Butene-1, 4-diol
Namenshinweis 97% cis
Schmelzpunkt 7.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 235.0°C
Flammpunkt 128°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (cis-isomer) (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH=CHCH2OH
Brechungsindex 1.4770 to 1.4800
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,slightly soluble in benzene
IUPAC-Name (2Z)-but-2-ene-1,4-diol
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0444140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number107725000,107721000,107720025
ChargennummerA0427056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2022 Catalog Number107725000,107721000,107720025
ChargennummerA0424655 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number107725000,107721000,107720025
ChargennummerA0425914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2021 Catalog Number107725000,107721000,107720025
ChargennummerA0367177 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2020 Catalog Number107725000,107721000,107720025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-2-Butene-1,4-diol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
cis-2-Buten-1,4-diol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >