Learn More
cis-2-Aminomethyl-1-Cyclohexanolhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10379240
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
cis-2-Aminomethyl-1-Cyclohexanolhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10379240 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10379240
Marke: Thermo Scientific Acros 265880010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 24947-68-0 | C7H16NO | 130.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24947-68-0
Summenformel C7H16NO
Molekulargewicht (g/mol) 130.21
MDL-Nummer MFCD00143984
InChI-Schlüssel JGKFBZBVCAWDFD-BQBZGAKWSA-O
Synonym 1s,2s-2-hydroxycyclohexyl methanaminium
PubChem CID 2724656
IUPAC-Name [(1S,2S)-2-hydroxycyclohexyl]methanaminium
SMILES [NH3+]C[C@@H]1CCCC[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 182.0°C to 185.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 165.66
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0307467 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2023 Catalog Number265880010,265882500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
cis-2-Aminomethyl-1-Cyclohexanolhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >