Learn More
Cis-1,2-cyclohexandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1792-81-0 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
50.25 CHF - 165.83 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1792-81-0 |
---|---|
Summenformel | C6H12O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 116.16 |
MDL-Nummer | MFCD00064944 |
InChI-Schlüssel | PFURGBBHAOXLIO-OLQVQODUSA-N |
Synonym | cis-1,2-cyclohexanediol, cis-cyclohexane-1,2-diol, grandidentol, cis-1,2-dihydroxycyclohexane, 1r,2s-cyclohexane-1,2-diol, 1,2-cyclohexanediol, cis, 1,2-cyclohexanediol, cis-8ci 9ci, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2s-rel, cis-1,2-cyclohexandiol, 1alpha,2alpha-cyclohexanediol |
PubChem CID | 92903 |
ChEBI | CHEBI:32329 |
IUPAC-Name | (1R,2S)-Cyclohexan-1,2-Diol |
SMILES | C1CCC(C(C1)O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10003450
|
Thermo Scientific Acros
300970010 |
1 g | Glasflasche |
50.25 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10412855
|
Thermo Scientific Acros
300970050 |
5 g | Glasflasche |
165.83 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1792-81-0 | |
116.16 | |
PFURGBBHAOXLIO-OLQVQODUSA-N | |
92903 | |
(1R,2S)-Cyclohexan-1,2-Diol |
C6H12O2 | |
MFCD00064944 | |
cis-1,2-cyclohexanediol, cis-cyclohexane-1,2-diol, grandidentol, cis-1,2-dihydroxycyclohexane, 1r,2s-cyclohexane-1,2-diol, 1,2-cyclohexanediol, cis, 1,2-cyclohexanediol, cis-8ci 9ci, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2s-rel, cis-1,2-cyclohexandiol, 1alpha,2alpha-cyclohexanediol | |
CHEBI:32329 | |
C1CCC(C(C1)O)O |
Spezifikation
cis-1, 2-Cyclohexanediol | |
98°C to 101°C | |
Echt | |
C6H12O2 | |
MFCD00064944 | |
Solubility in water: slightly soluble in water | |
C1CCC(C(C1)O)O | |
116.16 | |
CHEBI:32329 | |
99% |
1792-81-0 | |
Weiß bis Beige | |
98.5% min. (GC) | |
C6H10(OH)2 | |
cis-1,2-cyclohexanediol, cis-cyclohexane-1,2-diol, grandidentol, cis-1,2-dihydroxycyclohexane, 1r,2s-cyclohexane-1,2-diol, 1,2-cyclohexanediol, cis, 1,2-cyclohexanediol, cis-8ci 9ci, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2s-rel, cis-1,2-cyclohexandiol, 1alpha,2alpha-cyclohexanediol | |
PFURGBBHAOXLIO-OLQVQODUSA-N | |
(1R,2S)-Cyclohexan-1,2-Diol | |
92903 | |
116.16 | |
Kristalline Flocken oder Pulver |