Learn More
Thermo Scientific™ M.I.C.Evaluator-Teststreifen (M.I.C.E.™) für Ciprofloxacin
Bestimmen Sie präzise die minimale Hemmkonzentration (MHK) von Antibiotika mit MHK-Teststreifen.
91.10 CHF
Spezifikation
Konzentration | 32 - 0.002 µg/ml |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Beschreibung | M.I.C.Evaluator-Teststreifen (M.I.C.E.Γäó) für Ciprofloxacin |
Antibiotika-Code | CIP |
Produktcode | Marke | Beschreibung | dimAntibioticCode | Konzentration | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | dimAntibioticCode | Konzentration | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11454019
|
Thermo Scientific™
MA0104D |
M.I.C.Evaluator-Teststreifen (M.I.C.E.Γäó) für Ciprofloxacin | 32 - 0.002 µg/ml | 10 Streifen/Packung | N/A | N/A | N/A | ||||||
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Oxoid™ M.I.C.Evaluator Streifen (M.I.C.E.™). für Ciprofloxacin können Sie mühelos die minimale Hemmkonzentration (MHK) manuell und präzise bestimmen.
Die praktisch verpackten M.I.C.E. Streifen verbinden die Einfachheit eines Diffusionstests mit der Genauigkeit eines MHK-Tests.Einfache Handhabung
- Das eindeutige Gradientenformat sorgt für einen hervorragenden Kontrast auf der Nährbodenoberfläche.
- Vergrößerte Schriftgröße erleichtert das Ablesen.
- Ableseskala entspricht internationalen Standards.
- Streifen erfüllen klinische Anforderungen unter Aufrechterhaltung der erforderlichen Genauigkeit für die Forschung.
Einfach in der Handhabung
- Bequemer Zugriff auf den Streifen beim Öffnen des Beutels.
- Dank einzeln verpackter Teststreifen ist keine Qualitätskontrolle für Streifen in geöffneten Verpackungen erforderlich.
- Stabilität der einzelnen M.I.C.E. Streifen ist durch ein Trockenmittel in jedem Beutel gewährleistet.
- Packungsgrößen von 10 und 50 Stück bieten Anwendern maximale Flexibilität für individuell zusammengestellte Testplatten
- Leicht stapelbare Behälter vereinfachen die Lagerung; Aufbewahrung aller antimikrobiellen Mittel im Kühlschrank (2 bis 8 °C)
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel und Oxoid Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
32 - 0.002 µg/ml | |
2 °C bis 8 °C | |
M.I.C.Evaluator-Teststreifen (M.I.C.E.Γäó) für Ciprofloxacin | |
CIP |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1 Jahr