Learn More
Ciprofloxacin-Hydrochlorid, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
Während der Proliferationsphase eines Bakteriums findet ein segmentales Verdrehen und Entwirren der Chromosomen statt. Ein Enzym namens DNA-Gyrase spielt dabei eine entscheidende Rolle. Ciprofloxacin hemmt diese DNA-Gyrase auf eine Weise, die den bakteriellen Stoffwechsel stoppt, da lebenswichtige Informationen nicht mehr vom Bakterienchromosom gelesen werden können. Letztendlich wirkt es sich auf die DNA-Replikation und Zellteilung aus.
Ciprofloxacin wird am häufigsten zur Behandlung von Infektionen der Haut, des Knochens, des Sinus, der Lunge, des Abdomens und der Blase verwendet. Es kann auch zur Behandlung von sexuell übertragbaren Infektionen verwendet werden. Darüber hinaus kann Ciprofloxacin nach Einatmen von Anthrax verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeit einer Infektion zu verringern.
Spezifikation
Spezifikation
Physikalische Form | Pulver |
pH | 3.7 (2% aq. soln.) (literature) |
Schmelzpunkt | 313°C to 322°C |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Stock solutions can be prepared in water or 0.1M NaOH (1-10mg/mL). |
Formelmasse | 367.8g/mol (anhyd.) |