Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ciprofloxacin, 98 % Artikelnummer.: 13541640
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Ciprofloxacin, 98 %
Artikelnummer. 13541640
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 13541640
Marke: Thermo Scientific Chemicals 449620250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ciprofloxacin, CAS-Nr. 85721-33-1, ist ein Fluorchinolon der zweiten Generation, das aufgrund seiner antibiotischen Wirkung häufig gegen empfindliche Organismen, hauptsächlich gramnegative Bakterien, eingesetzt wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• Ciprofloxacin gilt als synthetische Verbindung der zweiten Generation mit breitem Spektrum und antibiotischer Aktivität hauptsächlich gegen gramnegative Bakterien.
• Es hemmt die bakteriellen Enzyme DNA-Gyrase und Topoisomerase IV, die wesentlich an der DNA-Replikation sowie Zellteilung beteiligt sind und verursacht Doppelstrangbrüche im bakteriellen Chromosom.
Anwendungen
• Ciprofloxacin zeigt eine höhere Aktivität gegen gramnegative Bakterien als grampositive Bakterien.
•Ciprofloxacin zeigt keine Kreuzresistenz zwischen Fluorchinolonen und anderen Antibiotikaklassen, was bei Laborexperimenten von Vorteil ist, bei denen andere Antibiotika nicht mehr wirksam sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85721-33-1
Summenformel C17H18FN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 331.34
InChI-Schlüssel MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ciprofloxacin, ciprofloxacine, ciprobay, ciproxan, ciprofloxacina, cipro, ciprofloxacino, ciprofloxacinum, cipro iv, bacquinor
PubChem CID 2764
ChEBI CHEBI:100241
IUPAC-Name 1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-piperazin-1-ylchinolin-3-Carbonsäure
SMILES C1CC1N2C=C(C(=O)C3=CC(=C(C=C32)N4CCNCC4)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ciprofloxacin
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15,2313
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol, soluble in hot dmso,soluble in hot methanol
Formelmasse 331.34
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog Number449620250,449620050
ChargennummerA0452189 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number449620250,449620050
ChargennummerA0392198 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number449620250,449620050
ChargennummerA0413292 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number449620250,449620050
ChargennummerA0410522 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number449620250,449620050
Produktidentifikator
  • Ciprofloxacin
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Ciprofloxacin, 98 % >