Learn More
Zimtalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cinnamyl alcohol is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used in perfumery and as well as a deodorant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cinnamylalkohol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der bzw. das in organischen Synthesen, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird. Wird auch in der Parfümerie und als Deodorant verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 1.8 g/l bei 20 °C
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cinnamyl alcohol |
Schmelzpunkt | 32°C to 35°C |
Dichte | 1.044 |
Siedepunkt | 257°C to 258°C |
Flammpunkt | 126°C (258°F) |
Geruch | Pleasant |
Strukturformel | C6H5CH=CHCH2OH |
Menge | 1000 g |
Beilstein | 1903999 |
Merck Index | 14,2302 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10254427 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A13025.30,A13025.0B |
10191501 | Analysenzertifikat | 25/01/2023 | A13025.30,A13025.0B |
10242575 | Analysenzertifikat | 09/08/2022 | A13025.30,A13025.0B |
10207756 | Analysenzertifikat | 14/06/2022 | A13025.30,A13025.0B |
10138405 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A13025.30,A13025.0B |