Learn More
Zimtaldehyd, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
500ml, Flasche aus Braunglas
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 104-55-2 |
Farbe | Gelb |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
MDL-Nummer | 7000 |
Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit/Flüssigkeit |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zimtaldehyd, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur