Learn More
Cimetidine, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
100 mg
Beschreibung
Widely used H2 histamine antagonist which has more recently been described as an inverse agonist. Also a potent I1 imidazoline binding site ligand.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cimetidine |
CAS | 51481-61-9 |
Summenformel | C10H16N6S |
Menge | 100 mg |
Synonym | cimetidine, tagamet, tametin, eureceptor, cimetag, acinil, tratul, cimetidina, dyspamet, ulcedine |
InChI-Schlüssel | AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1=C(N=CN1)CSCCNC(=NC)NC#N |
IUPAC-Name | 1-cyano-2-methyl-3-[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]guanidine |
Molekulargewicht (g/mol) | 252.34 |
PubChem CID | 2756 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cimetidine, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur