Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Rührer-Serie
Präzise Rührsteuerung für Ihre Routineverfahren.
Marke: Thermo Scientific™ S88854105
209.36 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Unsere neuen digitalen Rührer der Thermo Scientific™ Cimarec+™ Serie bieten eine präzise Rührsteuerung für Routineverfahren. Die Rührer der Cimarec+ Serie sind in drei Größen erhältlich und dadurch flexibel von chemischen Verfahren im Kleinmaßstab bis zu Produktionsprozessen einsetzbar.
Modernste Technologie
- Innovative StirTrac Technologie für Rühren bei niedrigen Drehzahlen, gleichbleibende Drehzahlen und eine stärkere magnetische Kopplung
Flexible, robuste Konstruktion
- Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
- Ablesefreundliche LED-Anzeige für den Rührvorgang
- Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
- Optionaler Spritzschutz erhältlich
- Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen erhältlich
Spezifikation
50 bis 1.500 U/min | |
1 l | |
Quadratisch | |
10 x 5 x 3,6 in. (25,4 x 12,7 x 9,1 cm) | |
10,8 x 10,8 cm | |
50/60 Hz | |
cCSAus, CE | |
Rührer | |
3,7 kg |
Keramik | |
LED | |
230 V | |
4,25 x 4,25 in. | |
230 V, 50/60 Hz | |
AUS/CN/EU/UK | |
3 Netzkabel | |
8,1 lb. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%
Garantie: 3 Jahre Garantie. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.