Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Rührer-Serie
Präzise Rührsteuerung für Ihre Routineverfahren.
Marke:  Thermo Scientific™ S88850105
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15453620
  • 673.35 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
Unsere neuen digitalen Rührer der Thermo Scientific™ Cimarec+™ Serie bieten eine präzise Rührsteuerung für Routineverfahren. Die Rührer der Cimarec+ Serie sind in drei Größen erhältlich und dadurch flexibel von chemischen Verfahren im Kleinmaßstab bis zu Produktionsprozessen einsetzbar.
Modernste Technologie
  • Innovative StirTrac Technologie für Rühren bei niedrigen Drehzahlen, gleichbleibende Drehzahlen und eine stärkere magnetische Kopplung
Flexible, robuste Konstruktion
  • Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
  • Ablesefreundliche LED-Anzeige für den Rührvorgang
  • Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
  • Optionaler Spritzschutz erhältlich
  • Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 bis 1.500 U/min
6 l
Quadratisch
16,2 x 11,3 x 4 in., (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
26 x 26 cm
50/60 Hz
cCSAus, CE
Rührer
7,9 kg
Keramik
LED
230 V
10,25 x 10,25 in.
230 V, 50/60 Hz
EU/UK/AUS/CN-Ausführung
3 Netzkabel
17,4 lb.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Rührer-Serie > Keramik, 10.25 x 10.25 Zoll, 230 V 50/60 Hz
Garantie: 3 Jahre Garantie. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.