Learn More
Thermo Scientific™ Variomag Mono und Maxi Direct Rührer
Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung mit Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono & Maxi Direct Rührern – 100 % wartungs– und verschleißfrei.
687.42 CHF - 903.50 CHF
Produktcode | Marke | Modell | Geschwindigkeit | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Geschwindigkeit | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10524222
|
Thermo Scientific™
50094713 |
Maxi Direct | 80 bis 2.000 U/min | 100/240 V |
903.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10594745
|
Thermo Scientific™
50096340 |
687.42 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
Description
Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung mit Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono & Maxi Direct Rührern, 100 % wartungs und verschleißfrei. Mit leistungsstarken Magneten und ohne bewegliche Teile sind diese Rührer mit Induktionsantrieb bestens für Ihre allgemeinen Laboransprüche geeignet
Merkmale:- Große, flache und einfach zu reinigende Arbeitsplatten
- Kompaktes, platzsparendes Design
- Die allmähliche Anfangsbeschleunigung ist sanft und gewährleistet optimale magnetische Kopplung
- Die verstellbaren Leistungseinstellungen sind getrennt vom Drehzahlregler, wodurch der Energieverbrauch und die Wärmeabgabe verringert werden
- Die Umgebungstemperatur beträgt -10 ° bis +40 °C bei 95 % rel. Luftfeuchtigkeit
Mono Direct Rührer:
- Einfache Verwendung mit Drehknopf-Konstruktion
- Robustes, pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse
- Rührdrehzahl bis zu 1200 U/min
- Rührvolumen von bis zu 3 Liter
- Schutzart IP32
Maxi Direct Rührer:
- Präzise Mikroprozessorsteuerung mit leicht ablesbarer Digitalanzeige
- Das gekapselte Edelstahlgehäuse lässt sich einfach reinigen und ist gegen chemische Stoffe resistent
- Einfaches Aufrufen der letzten Einstellungen
- Ruhiges und gleichmäßiges Rühren bei niedrigen Drehzahlen von 80 U/min
- Rührdrehzahl bis zu 2000 U/min
- Rührvolumen von bis zu 5 Liter
- Schutzart IP62; einfach unter laufendem Wasser zu reinigen
Inhalt:
Bei 100 bis 240 V-Geräten ist ein Kabelsatz mit verschiedenen Steckern im Lieferumfang enthalten.
Garantie: 5 Jahre
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.