Learn More
Thermo Scientific™ Variomag Micro Rührer
Arbeiten Sie mit Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mikrorührern, hermetisch abgedichteten Rührern der Schutzart IP68, entspricht Schutz gegen dauerndes Untertauchen
279.39 CHF - 1246.20 CHF
Spezifikation
Deckplattenmaterial Edelstahl
Fassungsvermögen 1 l
Schutzartklasse IP 68
Typ Rührer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
13509030
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
50134760
Micro Rührer ohne Steuergerät
279.39 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10446871
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
50088148
Micro 20 mit Telemodul 20 C; 100 bis 240 V 2/4/6/8 W
1246.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12854861
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
50088151
Micro mit Standardtelemodul; 230 V UK
608.03 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10384621
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
50088162
Micro mit Standardtelemodul; 230 V Euro
591.95 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Arbeiten Sie mit Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mikrorührern, hermetisch abgedichteten Rührern der Schutzart IP68, entspricht Schutz gegen dauerndes Untertauchen Die Rührer der Cimarec i Micro Serie sind standardmäßig mit einem Controller Ihrer Wahl oder ohne Controller für die Verwendung mit dem Verteilungssystem ausgestattet.
Eigenschaften:
  • Hermetisch abgedichtetes Gehäuse schützt vor Staub und Mikroorganismen
  • Kann auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und in Wasserbädern mit bis zu 95°C verwendet werden
  • Edelstahlgehäuse bietet ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Betriebsbedingungen: -10° bis +120°C bei 95% relativer Luftfeuchtigkeit oder 0° bis 95°C unter Wasser
  • Schutzklasse IP68 (nur Rührer)
Optimales Rühren:
  • Rührdrehzahl bis zu 1400 U/min
  • Rührvolumen von bis zu 1 Liter
  • Mit dem optionalen Verteiler können bis zu acht Rührer mit einem einzigen Steuergerät gesteuert werden
Bestellinformationen:
Optionales Zubehör: Verteiler mit 4 Positionen (#50091720), Verteiler mit 8 Positionen (#50091721)
Enthält:
100Bei  bis 240 V-Geräten ist ein Kabelsatz mit verschiedenen Steckern im Lieferumfang enthalten.
Gewährleistung: 5 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
1 l
IP 68
Rührer
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Variomag Micro Rührer