Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cilnidipin, 99 % Artikelnummer.: 15761779
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Cilnidipin, 99 %
Artikelnummer. 15761779 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15761779
Marke: Thermo Scientific Chemicals 461750050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 132203-70-4 | C27H28N2O7 | 492.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132203-70-4
Summenformel C27H28N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 492.52
InChI-Schlüssel KJEBULYHNRNJTE-DHZHZOJONA-N
PubChem CID 5282138
ChEBI CHEBI:31399
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cilnidipine
Schmelzpunkt 110°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 492.52
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0380223 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2022 Artikelnummer461750050,461750010
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Cilnidipin, 99 % >