Learn More
CID 755673, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18015062
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
CID 755673, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18015062
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
Artikelnummer. 18015062
Marke: Tocris Bioscience 3327/10
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective protein kinase D inhibitor
Selective protein kinase D (PKD) inhibitor (IC50 values are 0.182, 0.280, 0.227, >10, 15.3, 20.3, 40.5 and >50 μM at PKD1, PKD2, PKD3, PKC, CAK, PLK1, CAMKIIα and Akt respectively). Blocks PKD-mediated protein transport and inhibits prostate cancer cell proliferation, migration and invasion in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CID 755673
CAS 521937-07-5
Summenformel C12H11NO3
MDL-Nummer MFCD03828155
Menge 10 mg
Synonym cid, 7-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzofuro 2,3-c azepin-1-one, 7-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1h-1 benzofuro 2,3-c azepin-1-one, 2,3,4,5-tetrahydro-7-hydroxy-1h-benzofuro 2,3-c azepin-1-one, 7-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1 benzofuro 2,3-c azepin-1-one, 3-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydro-10-oxa-8-aza-benzo a azulen-9-one, 4-hydroxy-8-oxa-11-azatricyclo 7.5.0.0 2 ,? tetradeca-1 9 ,2,4,6-tetraen-10-one, d0mc3k, regid_for_cid_755673, cid hplc , powder
InChI-Schlüssel AACFPJSJOWQNBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C2OC3=C(CCCNC3=O)C2=C1
IUPAC-Name 4-hydroxy-8-oxa-11-azatricyclo[7.5.0.0²,⁷]tetradeca-1(9),2,4,6-tetraen-10-one
Molekulargewicht (g/mol) 217.22
PubChem CID 755673
Formelmasse 217.22
Reinheit (%) >98%
Name des Produkts
CID 755673, Tocris Bioscience™ >