Learn More
Tocris Bioscience™ CID 1375606
GPR27 agonist
97.00 CHF - 314.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Dichloro-N-(phenylcarbamoyl)phenylbenzamide |
---|---|
CAS | 313493-80-0 |
Summenformel | C20H14Cl2N2O2 |
Reinheit | 98% |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18795718
|
Tocris Bioscience™
6544/5 |
5 mg |
97.00 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18750878
|
Tocris Bioscience™
6544/25 |
25 mg |
314.00 CHF
25 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
GPR27 agonist. Promotes recruitment of β-arrestin 2 to chimeric GPR27V2 and wild-type GPR27 in a firefly luciferase complementation assay (pEC50 values are 6.34 and 5.1, respectively).Spezifikation
2,4-Dichloro-N-(phenylcarbamoyl)phenylbenzamide | |
313493-80-0 | |
C20H14Cl2N2O2 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ CID 1375606