Learn More
Ciclobendazol, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15957392
Ciclobendazol, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15957392 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
10 mg geliefert
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Artikelnummer. 15957392
Marke: Honeywell Fluka R100510MG
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 31431-43-3
Verpackung Glasflasche
Menge 10 mg geliefert
Summenformel C13H13N3O3
MDL-Nummer MFCD01658389
Beilstein 755755
Zur Verwendung mit (Anwendung) ANTHELMINTIK UND FLUKIZIDE
Physikalische Form Fest
Molekulargewicht (g/mol) 259.26
Güte Analysenstandard
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ciclobendazol, Honeywell Fluka™ >