Learn More
CI 976, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18095882
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
CI 976, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18095882
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18095882
Marke: Tocris Bioscience 2227/10
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective ACAT inhibitor
Selective acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase (ACAT) inhibitor (IC50 = 0.073 μM). Lowers non-high density lipoprotein (HDL)-cholesterol and increases HDL-cholesterol concentrations in rats with pre-established dyslipidemia. Orally active. Also inhibits Golgi-associated LPL acyltransferase (LPAT) activity (IC50 = 15 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114289-47-3
Summenformel C23H39NO4
Molekulargewicht (g/mol) 393.568
InChI-Schlüssel WAFNZAURAWBNDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-n-2,4,6-trimethoxyphenyl dodecanamide, chembl22373, unii-8653iq20ea, dodecanamide,2,2-dimethyl-n-2,4,6-trimethoxyphenyl, dodecanamide, 2,2-dimethyl-n-2,4,6-trimethoxyphenyl, 2,2-dimethyl-dodecanoic acid 2,4,6-trimethoxy-phenyl-amide, acmc-1cuxf, d0d1xg, ci hplc , solid
PubChem CID 122327
IUPAC-Name 2,2-dimethyl-N-(2,4,6-trimethoxyphenyl)dodecanamide
SMILES CCCCCCCCCCC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=C(C=C1OC)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CI 976
Menge 10 mg
Formelmasse 393.57
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CI 976, Tocris Bioscience™ >