Learn More
CHST12 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-97234-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CHST12 Polyclonal antibody specifically detects CHST12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
CHST12 | |
Polyclonal | |
Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
C4S-2, C4ST2C4ST-2, carbohydrate (chondroitin 4) sulfotransferase 12, carbohydrate sulfotransferase 12, Chondroitin 4-O-sulfotransferase 2, Chondroitin 4-sulfotransferase 2, EC 2.8.2.5, Sulfotransferase Hlo | |
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CHST12 fragment. | |
50 μg | |
Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Endocrinology, Signal Transduction | |
55501 | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
PBS (pH 7.0) | |
Rabbit | |
Antigen and protein A Affinity-purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CHST12 Antibody, Novus Biologicals™ > 50 μg, Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur