Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chrysoidin G, rein Artikelnummer.: 10153880
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Chrysoidin G, rein
Artikelnummer. 10153880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g, Glasflasche, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 10153880
Marke: Thermo Scientific Chemicals 200740500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chrysoidin
CAS 532-82-1
Schmelzpunkt 235.0°C
Farbe Weinrot bis Violett
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H12N4·HCl
MDL-Nummer MFCD00012976
Menge 50 g
Beilstein 16, 383
Merck Index 15, 2261
Synonym chrysoidine, basic orange 2, chrysoidine g, chrysoidine y, chrysoidin, c.i. basic orange 2, chrysoidine ygh, chrysoidine a, chrysoidine b, chrysoidine j
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 55g/L (15°C). Other solubilities: 4.75% absolute ethanol - 6.0% cellosolve, 9.5% anhydr.ethylene glycol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in benzene, xylene and ether
InChI-Schlüssel MCTQNEBFZMBRSQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2)N)N.Cl
IUPAC-Name 4-Phenyldiazenylbenzol-1,3-Diamin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 248.72
PubChem CID 10771
Formelmasse 248.72
Güte Rein
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0441563 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number200740500
ChargennummerA0374196 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number200740500
ChargennummerA0401530 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2021 Catalog Number200740500
ChargennummerA0420263 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2020 Catalog Number200740500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chrysoidin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Chrysoidin G, rein >