Learn More
Chrysin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10590181 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 480-40-0 | C15H10O4 | 254.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 480-40-0
Summenformel C15H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 254.24
MDL-Nummer MFCD00006834
InChI-Schlüssel RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrysin, 5,7-dihydroxyflavone, chrysine, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, crysin, 4h-1-benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-phenyl, unii-3cn01f5zj5, flavone, 5,7-dihydroxy, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, chembl117
PubChem CID 5281607
ChEBI CHEBI:75095
IUPAC-Name 5,7-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chrysin
Schmelzpunkt 284.0°C to 290.0°C
Farbe Gelb
Verlust bei Trocknung 1.0% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 18,124
Merck Index 15,226
Formelmasse 254.24
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
Chrysin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >