Learn More
Chromplete™ 2-Propanol, HPLC/GC, erfüllt die analytischen Anforderungen von ACS/USP, Thermo Scientific
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
4 L
Beschreibung
Chromplete Isopropanol erfüllt die analytischen Anforderungen von USP und eignet sich für den Einsatz in:
- HPLC in Verbindung mit UV-, VIS-, PDA-, ECD-, FL- und RI-Detektoren
- GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
- Pestizidanalyse durch GC oder HPLC
- UV-Spektrophotometrie
- Präparative Chromatographie
- Überkritische Flüssig- und Dünnschichtchromatographie
- Reaktionen/Analysen, die ACS-Konformität erfordern
- Extraktions-/Konzentrationsanalysen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Propanol |
Schmelzpunkt | -90°C |
Extinktion | ≤ 1.0, ≤ 0.20, ≤ 0.10, ≤ 0.015 |
CAS Min. % | 0.999 |
Farbe | ≤ 5 APHA |
Siedepunkt | 83°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Physikalische Form | Flüssig |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Chromplete |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1885655 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | T001042500,T001041000,T001044000 |
1885798 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | T001042500,T001041000,T001044000 |
1987384 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | T001042500,T001041000,T001044000 |
2231873 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | T001042500,T001041000,T001044000 |
2242778 | Analysenzertifikat | 26/01/2025 | T001042500,T001041000,T001044000 |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chromplete™ 2-Propanol, HPLC/GC, erfüllt die analytischen Anforderungen von ACS/USP, Thermo Scientific >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur