Learn More
Proteintech ChromoTek TurboGFP-Trap Magnetische Agarose
TurboGFP-Trap Magnetische Agarose ist ein Affinitätsreagenz für die Immunpräzipitation (IP) von TurboGFP-Fusionsproteinen.
223.08 CHF - 5552.47 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei 4 °C lagern. 1 Jahr lang stabil. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ELISA |
Ziel | TurboGFP, CopGFP, Pontellina plumata, maxGFP, maxFP-Green |
Marker oder Farbstoff | Magnetische Agarose |
Spezies | Alpaka |
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17303523
|
Proteintech
tbtma-10 |
10 Reaktionen |
223.08 CHF
10 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17313523
|
Proteintech
TBTMA-100 |
100 Reaktionen |
1692.38 CHF
100 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17323523
|
Proteintech
TBTMA-20 |
20 Reaktionen |
373.68 CHF
20 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17333523
|
Proteintech
tbtma-200 |
200 Reaktionen |
3045.91 CHF
200 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17343523
|
Proteintech
tbtma-400 |
400 Reaktionen |
5552.47 CHF
400 Reaktionen |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Besteht aus einem Anti-TurboGFP VHH/ Nanobody, der mit magnetischen Agarose-Beads gekoppelt ist
Spezifikation
Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei 4 °C lagern. 1 Jahr lang stabil. | |
TurboGFP, CopGFP, Pontellina plumata, maxGFP, maxFP-Green | |
Alpaka |
IP, CoIP, ELISA | |
Magnetische Agarose |