Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Trap™ Magnetische Agarose
Spot-Trap™ Magnetische Agarose ist ein Affinitätsreagenz für die Immunpräzipitation (IP) von Spot-getaggten Proteinen.
223.08 CHF - 5552.47 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
Ziel | Spot-Tag Sequenz Motiv PDRVRAVSHWSS |
Marker oder Farbstoff | Magnetische Agarose |
Spezies | Alpaka |
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17303323
|
Proteintech
etma-200 |
200 Reaktionen |
3045.91 CHF
200 Reaktionen |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17313323
|
Proteintech
etma-400 |
400 Reaktionen |
5552.47 CHF
400 Reaktionen |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17373313
|
Proteintech
etma-10 |
10 Reaktionen |
223.08 CHF
10 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17383313
|
Proteintech
etma-100 |
100 Reaktionen |
1692.38 CHF
100 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17393313
|
Proteintech
etma-20 |
20 Reaktionen |
373.68 CHF
20 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Besteht aus einem Anti-Spot-Tag™ VHH/ Nanobody, der mit Magnetisch Agarose-Beads gekoppelt ist
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
Spot-Tag Sequenz Motiv PDRVRAVSHWSS | |
Alpaka |
IP, CoIP, ChIP, RIP | |
Magnetische Agarose |