Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Trap™ Magnetische Agarose
Die ChromoTek RFP-Trap™ Magnetische Agarose enthält Affinitäts-Beads für IP von RFP-Fusionsproteinen.
223.08 CHF - 5552.47 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
Ziel | mRFP, mCherry, mRFPruby, mPlum, tagRFP, mKate2, mOrange, PA-mCherry, mScarlet |
Marker oder Farbstoff | Magnetische Agarose |
Spezies | Alpaka |
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17343453
|
Proteintech
rtma-10 |
10 Reaktionen |
223.08 CHF
10 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17353453
|
Proteintech
rtma-100 |
100 Reaktionen |
1692.38 CHF
100 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17363453
|
Proteintech
rtma-20 |
20 Reaktionen |
373.68 CHF
20 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17373453
|
Proteintech
rtma-200 |
200 Reaktionen |
3045.91 CHF
200 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17383453
|
Proteintech
rtma-400 |
400 Reaktionen |
5552.47 CHF
400 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Besteht aus einem RFP Nanobody/VHH gekoppelt mit magnetischer Agarose
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
mRFP, mCherry, mRFPruby, mPlum, tagRFP, mKate2, mOrange, PA-mCherry, mScarlet | |
Alpaka |
IP, CoIP, ChIP, RIP | |
Magnetische Agarose |