Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Maus IgG2a, Fc-spezifisch VHH, biotinyliert
Nano-CaptureLigand für Maus IgG2a:FC-spezifischer Single-Domain-Antikörper/VHH [CTK0108], biotinyliert.
106.36 CHF - 400.03 CHF
Spezifikation
Zielspezifität | Fc-Fragment der Maus IgG2a |
---|---|
Konjugat | Biotin |
Klonalität | Monoklonal |
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | BLI, SPR, ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17303493
|
Proteintech
smsG2aB-1-100 |
100 μl |
400.03 CHF
100 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17393483
|
Proteintech
smsG2aB-1-10 |
10 μl |
106.36 CHF
10 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Das Nano-CaptureLigand Maus-IgG2a erfasst und immobilisiert Maus-IgG2a-Antikörper und Fc-Fragmente zu avidin/Streptavidin-beschichteten Oberflächen, die in BLI-, SPR- und ELISA-Assays verwendet werden
- Besteht aus einem biotinylierten Nanobody, der spezifisch mit hoher Affinität und in standortgerichteter Weise an die Maus-IgG2a-Unterklasse bindet
Spezifikation
Fc-Fragment der Maus IgG2a | |
Monoklonal | |
BLI, SPR, ELISA |
Biotin | |
Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern. |