Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Maus IgG2a, Fc-spezifisch VHH, biotinyliert
Nano-CaptureLigand für Maus IgG2a:FC-spezifischer Single-Domain-Antikörper/VHH [CTK0108], biotinyliert.
Marke:  Proteintech smsG2aB-1-100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17303493
  • 400.03 CHF / 100 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das Nano-CaptureLigand Maus-IgG2a erfasst und immobilisiert Maus-IgG2a-Antikörper und Fc-Fragmente zu avidin/Streptavidin-beschichteten Oberflächen, die in BLI-, SPR- und ELISA-Assays verwendet werden
  • Besteht aus einem biotinylierten Nanobody, der spezifisch mit hoher Affinität und in standortgerichteter Weise an die Maus-IgG2a-Unterklasse bindet
Spezifikation
Spezifikation
100 μl
Biotin
Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern.
Fc-Fragment der Maus IgG2a
Monoklonal
BLI, SPR, ELISA