Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Human Ig, Lambda-LC-spezifische VHH, biotinyliert
Nano-CaptureLigand für humanes Ig: Lambda-spezifischer Single-Domain-Antikörper/VHH [CTK0110], biotinyliert.
106.36 CHF - 400.03 CHF
Spezifikation
Zielspezifität | Lambda-LC von humanen Ig-Lambda-Antikörpern |
---|---|
Konjugat | Biotin |
Klonalität | Monoklonal |
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | BLI, SPR, ELISA |
Beschreibung
- Die Nano-CaptureLigand™ Human Ig, Lambda-LC erfasst und immobilisiert humane Ig Lambda Light Chain (LC)-Antikörper gegen Avidin/Streptavidin-beschichtete Oberflächen, die in BLI-, SPR- und ELISA-Assays verwendet werden
- Besteht aus einem biotinylierten Nanobody, der spezifisch an humane Ig Lambda-LC-Antikörper mit hoher Affinität und in standortgerichteter Weise bindet
Spezifikation
Lambda-LC von humanen Ig-Lambda-Antikörpern | |
Monoklonal | |
BLI, SPR, ELISA |
Biotin | |
Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern. |