Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Human Ig, Lambda-LC-spezifische VHH, biotinyliert
Nano-CaptureLigand für humanes Ig: Lambda-spezifischer Single-Domain-Antikörper/VHH [CTK0110], biotinyliert.
Marke: Proteintech shuLB-1-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Nano-CaptureLigand™ Human Ig, Lambda-LC erfasst und immobilisiert humane Ig Lambda Light Chain (LC)-Antikörper gegen Avidin/Streptavidin-beschichtete Oberflächen, die in BLI-, SPR- und ELISA-Assays verwendet werden
- Besteht aus einem biotinylierten Nanobody, der spezifisch an humane Ig Lambda-LC-Antikörper mit hoher Affinität und in standortgerichteter Weise bindet
Spezifikation
100 μl | |
Biotin | |
Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern. |
Lambda-LC von humanen Ig-Lambda-Antikörpern | |
Monoklonal | |
BLI, SPR, ELISA |