Learn More
Proteintech ChromoTek Myc-Trap™ Magnetische Agarose
Die ChromoTek Myc-Trap™ Magnetische Agarose ist ein Affinitätsharz für IP von Myc-Fusionsproteinen.
223.08 CHF - 5552.47 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei 4 °C lagern. 1 Jahr lang stabil. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
Ziel | Myc-tag Sequenz-Motiv EQKLISEEDL am N-Terminus, C-Terminus oder internen Stelle des Fusionsproteins. Endogene c-myc ist NICHT gebunden. |
Marker oder Farbstoff | Magnetische Agarose |
Spezies | Alpaka |
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17303583
|
Proteintech
ytma-100 |
100 Reaktionen |
1692.38 CHF
100 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17313583
|
Proteintech
ytma-20 |
20 Reaktionen |
373.68 CHF
20 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17323583
|
Proteintech
ytma-200 |
200 Reaktionen |
3045.91 CHF
200 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17333583
|
Proteintech
ytma-400 |
400 Reaktionen |
5552.47 CHF
400 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17393573
|
Proteintech
ytma-10 |
10 Reaktionen |
223.08 CHF
10 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Besteht aus einem Myc Nanobody/VHH, der mit Agarose-Beads gekoppelt ist
Specifications
Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei 4 °C lagern. 1 Jahr lang stabil. | |
Myc-tag Sequenz-Motiv EQKLISEEDL am N-Terminus, C-Terminus oder internen Stelle des Fusionsproteins. Endogene c-myc ist NICHT gebunden. | |
Alpaka |
IP, CoIP, ChIP, RIP | |
Magnetische Agarose |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.