Learn More
Proteintech ChromoTek mNeonGreen-Trap Magnet-Agarose-Kit
Kit mit 20 Reaktionen von mNeonGreen-Trap magnetischer Agarose und Lyse, Verdünnungs-, Wasch- und Elutionspuffer.
Marke:  Proteintech ntmak-20
Artikelnummer. 17323403
  • 467.80 CHF / 20 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Die ChromoTek mNeonGreen-Trap magnetische Agarose ist ein Affinitätsharz für IP von mNeonGreen-Fusionsproteinen
  • Besteht aus einem mNeonGreen Nanobody/VHH, gekoppelt mit magnetischen Agarose-Beads
Spezifikation
Spezifikation
20 Reactions
20 Reaktionen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Proteintech ChromoTek mNeonGreen-Trap Magnet-Agarose-Kit > 20 Reaktionen